Wichtige Dokumente
92255
δ-Dodecalacton
analytical standard
Synonym(e):
(±)-5-Dodecanolid, (±)-δ-Pentyl-δ-Valerolacton, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-on, 5-Hydroxydodecansäure-δ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.458-1.462
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)