Wichtige Dokumente
91594
N1-Acetylsulfamethoxazol
analytical standard
Synonym(e):
N-[(4-Aminophenyl)-sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamid, N1-Acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC=C(S(=O)(N(C2=NOC(C)=C2)C(C)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3
InChIKey
WOTJLXVSBKKTTH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)