Fortfahren mit
SLHAM33SS
Millex-HA Filtereinheit (steril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Spritzenfilter aus Zellulosemischester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, FDA registered, medical device
manufacturer/tradename
Millex
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Die Millex-HA-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärung kleiner Lösungsmengen in der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Application
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
  • Direkte Patientenversorgung: Entfernung von Partikeln aus epiduralen und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen für ophthalmische, otologische und andere chirurgische Eingriffe.
Features and Benefits
  • Das bidirektionale Membran-Stützsieb ermöglicht es dem Anwender, wässrige Lösungen in beide Richtungen zu filtern.
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße.
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch.
  • Membranfilter aus hydrophilem Zellulosemischester (MCE), der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acrylcopolymer (MMA) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Other Notes
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLHP033RSLHV033RSLAA033
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
material
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
material
PVDF membrane, modified acrylic housing
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3