Wichtige Dokumente
905119
all-cis-Hexafluorocylclohexane
Synonym(e):
all-cis-1,2,3,4,5,6-Hexafluorocyclohexane
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
289-290 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1F)F)F)F)F
InChIKey
PQJGSPVYVGXTJW-JMVOWJSSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)