Fortfahren mit
8.21093
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-507-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102448
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
78-80 °C (lit.)
Vapor pressure:
136 hPa ( 20 °C)
€ 81,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
136 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
150 g/L
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Production of microalgal-based carbon encapsulated iron nanoparticles (ME-nFe) to remove heavy metals in wastewater: In dieser Studie wird die Anwendung von Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat bei der Synthese von mit Kohlenstoff verkapselten Eisen-Nanopartikeln auf Mikroalgenbasis untersucht. Diese Nanopartikel werden zur effizienten Entfernung von Schwermetallen aus Abwässern verwendet und stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Umweltsanierungstechnologie dar (Mantovani et al., 2023).
  • pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles: In dieser Forschungsarbeit wird Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat für die Entwicklung von Natriumalginat- und Hydroxyapatit-beschichteten Eisenoxid-Nanopartikeln verwendet. Diese Nanopartikel sind für die pH-abhängige kontrollierte Freisetzung von hydrophoben Krebsmedikamenten konzipiert und bieten potenzielle Verbesserungen bei der gezielten Krebstherapie (Manatunga et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,852–0,855
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Identität (IR): entspricht
Das Material wird mit Butylhydroxytoluol (BHT) stabilisiert.
Zum Zeitpunkt der Analytik wurde ein Stabilisatorgehalt von >100 ppm ermittelt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
155810900520673277
grade
synthesis grade
grade
-
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
solubility
150 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup