Merck
89947
Triadimenol-(4-chlorphenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
α-tert.-Butyl-β-(4-chlorphenoxy-d4)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol, Triadimenol-d4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14D4H14ClN3O2
Molekulargewicht:
299.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
SMILES string
ClC1=C([2H])C([2H])=C(OC(N2N=CN=C2)C(C(C)(C)C)O)C([2H])=C1[2H]
InChI key
BAZVSMNPJJMILC-UGWFXTGHSA-N
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
Triadimenol-(4-chlorophenoxy-d4) is an isotope-labeled analog of the systemic fungicide triadimenol, wherein the 4-chlorophenoxy protons are replaced by deuterium.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2121989-56-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aqueous photochemistry of pesticides triadimefon and triadimenol
Da Silva JP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 154(2-3), 293-298 (2003)
Photophysics and photochemistry of azole fungicides: triadimefon and triadimenol
Da Silva JP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 142(1), 31-37 (2001)