Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.45
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5196532
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
cationic
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 300 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Concentrate for 6x1 L ready-to-use solution. Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate is a quaternary ammonium salt mainly used as electrolyte.
Application
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate has been used as ion-pairing reagent in mobile phase for ion-pair HPLC analysis of 5′-mononucleotides from baby formulae. It may also have been used in mobile phase for HPLC analysis of blood samples to determine acetaminophen.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?