Merck
83923
Sigma-Aldrich
(−)-cis-Rosenoxid
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(2S,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyl-tetrahydropyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
5496892
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −28±1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.454
bp
70-71 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCO[C@@H](C1)\C=C(\C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)