Merck
80957
Plate-Count-Magermilch-Agar
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171605
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Plate-Count-Magermilch-Agar, suitable for microbiology
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 10.5 g/L
casein peptone, 5 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
skim milk powder (inhibitor-free), 1 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Quality Level
Application
Für die Auszählung von Bakterien in Milch und Milchprodukten.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Terplan et al.
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 18, 9-9 (1967)
Artikel
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.