Fortfahren mit
80546
Natriumborhydrid
derivatization grade (HPLC), LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
Synonym(e):
Natriumboranat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 385,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
EC Number:
241-004-4
MDL number:
Assay:
98.5-101.5% (gas-volumetric)
Form:
solid
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
98.5-101.5% (gas-volumetric)
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cation traces
As: ≤0.05 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Sb: ≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71320452890452882
assay
98.5-101.5% (gas-volumetric)
assay
≥96% (gas-volumetric)
assay
98%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
powder
form
caplets (18 × 10 × 8 mm)
form
powder
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
As: ≤0.05 mg/kg, Sb: ≤0.05 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Fe: ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumborhydrid
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)