Fortfahren mit
80443
Natriumpyruvat
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
EC Number:
204-024-4
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
MDL number:
Assay:
≥99.5% (HPLC)
Form:
solid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
solid
concentration
≥98 % (w/w) (T)
impurities
sodium, complies, ≤0.2% every single impurity (HPLC), ≤0.5% water (Karl Fischer), ≤5000 ppm GC-HS: etahnol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless (1.5g/25mL)
suitability
corresponds for identity (IR) (ATR)
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpyruvat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)