Fortfahren mit
79609
Phosphorpentoxid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Phosphor(V)-oxid, Phosphorsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
P2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-236-1
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder or crystals
€ 70,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤0.02% phosphorus trioxide (P2O3)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus pentoxide (P2O5) is a phosphorous oxide. It participates in Pictet-Gams synthesis. Phosphorus pentoxide supported on alumina has been used for solvent-free and microwave-assisted synthesis of 1, 5-benzodiazepine derivatives.
Application
Phosphorus pentoxide may be used in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
214701902160431419
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
description
ReagentPlus®, 99%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
description
≥99.99% trace metals basis
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
vapor pressure
10 mmHg ( 238 °C), 1 mmHg ( 384 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 238 °C), 1 mmHg ( 384 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorpentoxid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)