Fortfahren mit
78419
Salmonellen-ChromoSelect-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Salmonella Agar ChromoSelect
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171606
NACRES:
NA.74
MDL number:
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 13 g/L , bile salt mixture, 1 g/L , chromogenic mixture, 5.4 g/L , peptic digest of animal tissue, 6 g/L , yeast extract, 2.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
pH
7.7±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
Application
Salmonella ChromoSelect Agar ist ein selektives Medium, das zur gleichzeitigen Detektion von Escherichia coli und Salmonellen aus Nahrungsmitteln und Wasser gebraucht wird. Escherichia coli und Salmonellen sind auf Grund der Koloniecharakteristik leicht zu unterscheiden. Salmonellen geben helle purpurote Kolonien (Lichthofeffekt). Escherichia coli hat eine blaue Farbe, andere Kolonien sind farblos. Die charakteristische hell purpurote und blaue Farbe ergibt sich auf Grund des chromogenen Gemisches.
Preparation Note
27.9 g in 1 Liter dest. Wasser suspendieren. Vorsichtig erwärmen um das Medium zu lösen. NICHT AUTOKLAVIEREN! Auf 50°C abkühlen. Gut mischen und in sterile Petrischalen giessen.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)