Merck
74020
Sigma-Aldrich
Nitroterephthalsäure
purum, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
Beilstein:
1913836
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
268-272 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)