Merck
73100
2-Nitro-benzoylchlorid
purum, ≥97.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.56
EC Number:
210-206-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
777991
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)