Wichtige Dokumente
72800
4-Nitro-benzaldehyd
for spectrophotometric det. of amino sugars, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Qualität
for spectrophotometric det. of amino sugars
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
104-106 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChIKey
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)