Quality Level
assay
≥99%
form
crystals
loss
≤1% loss on ignition, 800 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤2 mg/kg, Co: ≤2 mg/kg, Cr: ≤2 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤2 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
106306
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
1330-43-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?