Merck
71638
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat Dihydrat
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (T)
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)