Fortfahren mit
71230
Thiomersal
97.0-101.0% (on dried substance, T)
Synonym(e):
2-(Ethylmercurimercapto)-benzoesäure Natriumsalz, Merthiolate® Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Quecksilber-([o-carboxyphenyl]thio)-ethyl Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.81
UNSPSC Code:
51473202
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-210-4
Beilstein/REAXYS Number:
8169555
MDL number:
Assay:
97.0-101.0% (on dried substance, T)
Form:
powder
Quality Segment
assay
97.0-101.0% (on dried substance, T)
form
powder
input
general use sample(s)
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Thimerosal ist ein Sulfhydryl (Thiol)-oxidierendes Reagens, das eine Vielzahl von Sulfhydryl-abhängigen Enzymen und Proteinen wie PI3-Kinase-abhängige Methionin-Synthase, Glutamattransportrezeptoren und Na++K+-abhängige ATPasen hemmen kann.
Analysis Note
Löslichkeit (EP/BP) Frei löslich in Wasser, schwerlöslich oder löslich in Ethanol (96 %), praktisch unlöslich in Ether und Methylenchlorid.
Other Notes
Im Rahmen des globalen Unternehmensplans zur Unterstützung des Minamata-Übereinkommens zur Eindämmung quecksilberhaltiger Verbindungen müssen Kunden ab Januar 2021 eine Endverbleibserklärung vorlegen. Der Verkauf von Thimerosal wird auf genehmigte Anwendungen beschränkt.
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiomersal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54-64-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)