Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

66610

N-Methyldiethanolamin

purum, ≥98.0% (GC)

Synonym(e):

N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-methylamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, MDEA

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
EC Number:
203-312-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1734441
MDL number:


vapor density

4 (vs air)

vapor pressure

0.01 mmHg ( 20 °C)

grade

purum

assay

≥98.0% (GC)

autoignition temp.

770 °F

expl. lim.

99 %, 55 °F, ~56 %, 23 °F, ~8.8 %

refractive index

n20/D 1.469

bp

246-248 °C (lit.)

density

1.038 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

CN(CCO)CCO

InChI

1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3

InChI key

CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N



pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

hcodes

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2

Lagerklasse

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

260.6 °F - closed cup

flash_point_c

127 °C - closed cup

ppe

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen