633879
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(fluormethoxy)-propan-d3
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Fluormethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propyl-ether-d3, Fluormethyl-2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)-ethylether-d3, Sevofluran-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
bp
59 °C (lit.)
Dichte
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(F)OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2/i1D2,2D
InChIKey
DFEYYRMXOJXZRJ-FUDHJZNOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)