Fortfahren mit
60029
Kalium Standard für AAS
ready-to-use, in nitric acid
Synonym(e):
Kaliumnitrat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in nitric acid, 1.000 g/L K+
technique(s)
AAS: suitable
format
single component solution
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
hergestellt aus KNO3 und HNO3 (~0.5 M)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)