59799
4-(Diethylaminomethyl)-benzhydrazid
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-(Diethylaminomethyl)-benzoesäure-hydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
InChIKey
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)