Wichtige Dokumente
56578
Prallethrin
reference material
Synonym(e):
(RS)-2-Methyl-4-oxo-3-prop-2-inylcyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropan-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (sum of isomers, HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC#C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
InChIKey
SMKRKQBMYOFFMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
282.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
139 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)