Wichtige Dokumente
56557
Propiconazol
reference material, mixture of stereo isomers
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
mixture of stereo isomers
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChIKey
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)