Wichtige Dokumente
55951
Etoxazol
reference material
Synonym(e):
(RS)-5-tert.-Butyl-2-[2-(2,6-difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]-phenetol, 4-(4-tert.-Butyl-2-ethoxy-phenyl)-2-(2,6-difluor-phenyl)-4,5-dihydro-oxazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
SMILES String
CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
InChIKey
IXSZQYVWNJNRAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
854.6 °F
Flammpunkt (°C)
457 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)