Fortfahren mit
55697
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure
analytical standard
Synonym(e):
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
168797
MDL number:
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hauptserotonin-Metabolit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8052968069I3750
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T)
assay
≥97.5% (GC)
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxyindol-3-Essigsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shabbir Ahmad et al.
Scientific reports, 10(1), 8925-8925 (2020-06-04)
Melanins are chemically diverse ubiquitous pigments found across the life forms synthesized via different biochemical pathways mainly from L-tyrosine or acetyl CoA. Though few reports suggest the possibility of tryptophan-based melanin synthesis, however, such tryptophan-based melanin and its biosynthesis remained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in