The purity of this product was determined by Gas Chromatographic analysis (GC). This product has been discontinued.
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
grade
analytical standard
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
770 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
Quality Level
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
c'est quoi la technique de dosage de l'Hexamethylenetetramine ?