Merck
55188
Supelco
(R)-β-Hydroxy-isobuttersäure Natriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxy-2-methyl-propionsäure Natriumsalz, R-HIBA, Natrium-(R)-β-hydroxyisobutyrat, Natrium-(R)-3-hydroxy-2-methylpropionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.0%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChIKey
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)