Fortfahren mit
55184
trans-2-Octenoyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-octenyl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.24
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
139754100319188
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥92.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)