Fortfahren mit
19188
cis,cis-5,8-Tetradecanedienoyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H37NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.52
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 387,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥92.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1
InChI key
REUVFPFCXKWJQA-ALJURTIHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
767714100392439
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥92.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -14±2°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)