Fortfahren mit
736201
Formamid -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 665,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NO
Molekulargewicht:
45.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
€ 665,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube wall thickness
0.24 mm , ultra-thin wall
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
15N-Empfindlichkeit
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
551384612758612529
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
concentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
concentration
0.4% in chloroform-d (99.8 atom %)
concentration
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
3 mm × 8 in.
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamid -Lösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.0 °F
flash_point_c
87.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)