Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EC Number:
216-485-9
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1863230
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
reference material
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
162-164 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daminozid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?