Merck
52256
Supelco
(±)-Diclofop
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenoxy]-propionsäure
Größe auswählen
25 MG
€ 107,00
€ 107,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 107,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.16
Beilstein:
2338390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 107,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
carbon content, 54.0-56.2%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
OOLBCHYXZDXLDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)