Merck
49954
Supelco
3-Methyl-13C-glutarsäure-1,2,3-13C3
analytical standard
Synonym(e):
3-Methylglutarsäure-13C4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C2H10O4
Molekulargewicht:
150.11
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Isotopenreinheit
≥99.0%
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
SMILES String
OC(C[13CH]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)