Fortfahren mit
49702
Carnosol
analytical standard
Synonym(e):
Picrosalvin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 502,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 502,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Rosemarinus officinalis L. leaves
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc2[C@@H]3C[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C(=O)O3)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H26O4/c1-10(2)11-8-12-13-9-14-19(3,4)6-5-7-20(14,18(23)24-13)15(12)17(22)16(11)21/h8,10,13-14,21-22H,5-7,9H2,1-4H3/t13-,14-,20+/m0/s1
InChI key
XUSYGBPHQBWGAD-PJSUUKDQSA-N
General description
Carnosol is a naturally occurring phyto polyphenolor phenolic diterpene, found in rosemary, which can show a broad spectrum of applications as a an antioxidant, anticancer agent and anti-inflammatory agent.
Carnosol ist eins der phenolischen Antioxidantien, die in Extrakten von Rosmarin (Rosmarinus officinalis) vorkommen. Carnosol hemmt die Bildung von Tumoren, die bei Karzinogenese-Modellen in Mäusen durch Reizstoffe wie TPA und DMBA ausgelöst wird. Die wirksame Dosis soll topisch 1-10 μM, oder wenn sie zu Überständen kultivierter Zellen gegeben wird 6 μg/ml sein. Die Zugabe von 1 Gew.% Rosmarin-Extrakt zur Nahrung senkt die Häufigkeit von DMBA-DNA-Addukten.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Ein phenolisches Diterpen mit antioxidativen und antikarzinogenen Aktivitäten.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9617PHL8015034092
Carnosol analytical standard
Supelco
49702
Carnosol
Carnosol phyproof® Reference Substance
PHL80150
Carnosol
description
analytical standard
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
Rosemarinus officinalis L. leaves
biological source
Rosemarinus officinalis L.
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carnosol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)