Merck
49516
Supelco
Mais-GVO-Standard 1507
Set with 0%, 0.1%, 1% and 10% 1507
Synonym(e):
GVO Standard ERM-418
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Das Produkt 49516 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)