Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 267,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
application(s)
environmental
format
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution |
| concentration 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 20% in acetone-d6 (99.9 atom % D) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| NMR tube size 5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?