Merck
46665
Progesteron
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Pregnen-3,20-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-350-6
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
assay
99.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), PGR(5241)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Induziert die Reifung und die sekretorische Aktivität des Gebärmutter-Endothels; unterdrückt die Ovulation.
Induziert die Reifung und die sekretorische Aktivität des Gebärmutter-Endothels; unterdrückt die Ovulation. Progesteron ist impliziert in der Etiologie von Brustkrebs.
Other Notes
Steroidhormon aus dem Corpus luteum.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesteron
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)