Merck
46076
Supelco
Sulcofuron-Natrium Monohydrat
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H11Cl4N2NaO5S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H12Cl4N2O5S.Na.H2O/c20-10-1-5-16(30-17-6-2-11(21)8-18(17)31(27,28)29)15(7-10)25-19(26)24-12-3-4-13(22)14(23)9-12;;/h1-9H,(H2,24,25,26)(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
GNFNKJAIKCBWTH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)