Fortfahren mit
45890
Parathion -Lösung
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Parathion-ethyl -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14NO5PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8912188
€ 62,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LCCNCVORNKJIRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
456074810333603
Parathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45607
Parathion
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
format
neat
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Edibe Karasu-Minareci et al.
Journal of forensic and legal medicine, 19(2), 94-96 (2012-01-28)
The increase in accidental organophosphate poisoning as well as the rise in the number of cases of suicide attempts with organophosphate compounds is due to primarily to the widespread use of these compounds in agriculture. Organophosphates are anti-acetycholinesterase agents and
Abdul Shafeeuulla Khan et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 34, 10-17 (2012-02-07)
The extreme toxicity of organophosphorus nerve agents and pesticides mandates to employ models or simulants in place of the actual compounds in the laboratory. The importance of simulants is known, however, their efficacy for direct comparison with the toxic organophosphorus
Becky J Proskocil et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 304(8), L519-L529 (2013-02-05)
Organophosphorus pesticides (OPs) are implicated in human asthma. We previously demonstrated that, at concentrations that do not inhibit acetylcholinesterase activity, the OP parathion causes airway hyperreactivity in guinea pigs as a result of functional loss of inhibitory M2 muscarinic receptors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45890-2ML04061838186027