Merck
44703
Supelco
(−)-Cinchonidin
analytical standard
Synonym(e):
Cinchonidin, (−)-Cinchonidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39
Beilstein:
89690
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
Optische Aktivität
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChIKey
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)