Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
H2SO4, passes test (darkened), ≤0.003% S compounds, ≤0.03% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?