Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C6H2(SH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
powder, crystals or chunks
impurities
<5% 1,2-benzenedithiol
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Sc1c(S)c(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,9-10H
InChI key
AJCUDWCLDWDLNY-UHFFFAOYSA-N
Application
3,6-Dichloro-1,2-benzenedithiol has been used as a ligand in thiolate complexes, and a series of homochalcogenide and mixed-chalcogenide ligand complexes.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?