Merck
44233
Dodecyl-[2-(trifluormethyl)-phenyl]-ether
Selectophore, ≥98.0%
Synonym(e):
2-Dodecyloxy-benzotrifluorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H29F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.43
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6604677
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Level
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459
bp
112-114 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C19H29F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-23-18-15-12-11-14-17(18)19(20,21)22/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
InChI key
OGLHFFDFYYGSSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176737-5G04061838203748
176737-25G04061838752956