43908
Divinylbenzol
technical, mixture of isomers, ~80% (GC)
Synonym(e):
Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.9 mmHg ( 30 °C)
Qualität
technical
Assay
~80% (GC)
Selbstzündungstemp.
878 °F
Enthält
~0.1% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Expl.-Gr.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.573
bp
195 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChIKey
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?