Merck
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianilin
technical, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2,2′-Diamino-diphenyl-disulfid, Bis-(2-aminophenyl)-disulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.37
Beilstein:
914032
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥95% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
90-95 °C
SMILES String
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChIKey
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)