Wichtige Dokumente
403814
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethylindotricarbocyaninperchlorat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)