Fortfahren mit
38912
Dimethylether
puriss., ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
Methylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 676,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-065-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730743
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.9% (GC)
€ 676,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
>760 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
27 %
bp
−24.8 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl ether (DME) is the simplest aliphatic ether used as a reactant as well as a solvent in organic synthesis. It is also used as a precursor for the preparation of important useful organic compounds such as dimethyl carbonate, methyl acetate, propylene and chloromethyl ether.
Application
DME can be used as a precursor for the preparation of versatile methylating agents such as dimethyl sulfate and trimethyloxonium tetrafluoroborate.
Packaging
Zylinder mit netto 1.1 kg
DIN 477 nr.1
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Z742161 DIN 1 Regulator OR 99112 outlet Valve
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylether
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-41.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-41 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
115-10-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)