Fortfahren mit
38837
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
Synonym(e):
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
≥0.3 U/mg
form
powder
Quality Level
specific activity
≥0.3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1μmol ABTS pro Minute bei pH 4.5 und 25°C oxidiert
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)